Merck
CIAH9884F700
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1,4-Bis(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.29
Iupac Name
1,4-bis(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzene
Inchi Code
1S/C14H14N4/c1-11-15-7-9-17(11)13-3-5-14(6-4-13)18-10-8-16-12(18)2/h3-10H,1-2H3
InChI Key
IIYKBRHJIZFDAJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1347702-71-9.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0110398.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)