Merck
CIAH987F5C7D
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2,2-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.19
MDL番号:
bp
64 C at 760 mmHg
Iupac Name
2,2-dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO2/c1-7(2)5-6(8-3)9-4/h6H,5H2,1-4H3
InChI Key
HUYAEQCJNXODLQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/38711-20-5.html
Boiling point
64 C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W011080.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)