Merck
CIAH987F4484
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 1-cyanocyclobutanecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.15
MDL番号:
bp
225.7+-23.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
methyl 1-cyanocyclobutanecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-10-6(9)7(5-8)3-2-4-7/h2-4H2,1H3
InChI Key
WCTZTNWBOZFXTE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/58920-79-9.html
Boiling point
225.7+-23.0 C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0434781.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)