Merck
CIAH987F4301
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5,6,7-Trifluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.13
MDL番号:
Iupac Name
5,6,7-trifluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4F3NO2/c10-4-1-3-2-5(9(14)15)13-8(3)7(12)6(4)11/h1-2,13H,(H,14,15)
InChI Key
IRUXZNNSALVGTR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/247564-70-1.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0370961.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)