Merck
CIAH987F425F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(R)-2-(3-Aminopiperidin-1-yl)ethanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.14
Iupac Name
(R)-2-(3-aminopiperidin-1-yl)ethan-1-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2O.2ClH/c8-7-2-1-3-9(6-7)4-5-10;;/h7,10H,1-6,8H2;2*1H/t7-;;/m1../s1
InChI Key
NCUJDFBOIOBLDV-XCUBXKJBSA-N
保管温度
4C, sealed storage, away from moisture
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/2243501-55-3.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0343609.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)