Merck
CIAH987F3E2A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Amino-5-methoxypyrazine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.14
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-5-methoxy-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H7N3O3/c1-12-3-2-8-4(6(10)11)5(7)9-3/h2H,1H3,(H2,7,9)(H,10,11)
InChI Key
CCGLSSORNWHIHI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1262860-66-1.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0199608.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)