Merck
CIAH987F386E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Acetamido-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)aceticacid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.22
MDL番号:
Iupac Name
(acetylamino)(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO4/c1-6(11)10-8(9(12)13)7-2-4-14-5-3-7/h7-8H,2-5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
WBQXOUISLXTTBD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1219171-26-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)