Merck
CIAH987F3786
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
bp
319.1+-11.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c12-6-1-2-9-3-4-11-10(8-9)5-7-13-11/h3-4,8,12H,1-2,5-7H2
InChI Key
MEJDXNJLYVQVEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/217483-06-2.html
Boiling point
319.1+-11.0 C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0167312.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)