Merck
CIAH987F34F3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
8-Iodo-1-naphthoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.08
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
bp
442.3+-18.0 C at 760 mmHg
mp
164.5 C
Iupac Name
8-iodo-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H7IO2/c12-9-6-2-4-7-3-1-5-8(10(7)9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI Key
UEDVMWGDQHAVSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/13577-19-0.html
Boiling point
442.3+-18.0 C at 760 mmHg
Melting Point
164.5 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0159360.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)