Merck
CIAH987F2954
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Fluoro-5-methoxy-4-nitrobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.14
MDL番号:
bp
398.9+-42.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
3-fluoro-5-methoxy-4-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6FNO5/c1-15-6-3-4(8(11)12)2-5(9)7(6)10(13)14/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
PXQRXFVLYSGNEL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1137869-93-2.html
Boiling point
398.9+-42.0 C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0136242.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)