Merck
CIAH987F28CA
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.54
MDL番号:
bp
305.9+-37.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
2-chloro-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H3ClF3NO/c7-5-4(12)1-3(2-11-5)6(8,9)10/h1-2,12H
InChI Key
FKCDGTROGJFCOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1196153-98-6.html
Boiling point
305.9+-37.0 C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0134089.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)