Merck
CIAH987F267E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(4-Aminophenyl)dimethylphosphine oxide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.62
MDL番号:
Iupac Name
(4-aminophenyl)dimethylphosphine oxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12NOP.ClH/c1-11(2,10)8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,9H2,1-2H3;1H
InChI Key
OAHOSYPEIKFMCS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, sealed storage, away from moisture
Salt Data
Hydrochloride
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/479353-60-1.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0128690.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)