Merck
CIAH987F234E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 4-(bromoethynyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.07
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(bromoethynyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H7BrO2/c1-13-10(12)9-4-2-8(3-5-9)6-7-11/h2-5H,1H3
InChI Key
LVAXOQWVIMIKSJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/225928-10-9.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0112197.pdf