Merck
CIAH987F1CF9
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 3-amino-6-methylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.27
MDL番号:
mp
186-188 C
Iupac Name
methyl 3-amino-6-methylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S/c1-5-3-4-6-7(11)8(10(13)14-2)15-9(6)12-5/h3-4H,11H2,1-2H3
InChI Key
HMMFNSAWWIYSJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/193400-52-1.html
Melting Point
186-188 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0084895.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)