Merck
CIAH987F1B0A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl(2-methylpropyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.65
MDL番号:
Iupac Name
N-ethyl-2-methyl-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7-5-6(2)3;/h6-7H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI Key
FIUWRGSSKYHVGY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature, keep dry and cool
Salt Data
Hydrochloride
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/63528-29-0.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0071534.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)