Merck
CIAH987F15D6
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Oxo-cyclopentane-cis-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.19
MDL番号:
Iupac Name
dimethyl (1R,2S)-4-oxocyclopentane-1,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C9H12O5/c1-13-8(11)6-3-5(10)4-7(6)9(12)14-2/h6-7H,3-4H2,1-2H3/t6-,7+
InChI Key
GMKJWKXCHOWVDN-KNVOCYPGSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/28269-02-5.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0050789.pdf