Merck
CIAH987F082A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.66
MDL番号:
Iupac Name
1-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c10-7-5-8(11-6-7)1-3-9-4-2-8;/h9H,1-6H2;1H
InChI Key
FNDQRJDGTZYKAB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, sealed storage, away from moisture
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/133382-42-0.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0000750.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)