Merck
CIAH987EF2F8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Bromo-3-methylnaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.1
MDL番号:
bp
127C Press: 3.5 Torr
Iupac Name
1-bromo-3-methylnaphthalene
Inchi Code
1S/C11H9Br/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)11(12)7-8/h2-7H,1H3
InChI Key
ZZGLLXBRLJUZQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/54357-18-5.html
Flash Point
138.2C
Boiling point
127C Press: 3.5 Torr
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W007270.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)