Merck
CIAH987EF0BF
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
mp
276-277C
Iupac Name
4,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-3-4(2)7-8-5(3)6(9)10/h1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
URZZLPLGTZFNST-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/89831-40-3.html
Melting Point
276-277C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W006059.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)