Merck
CIAH987EF030
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2,3-Dihydrobenzofuran-7-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.16
MDL番号:
bp
277.6+-29.0 C at 760 mmHg
mp
62-64C
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8O2/c10-6-8-3-1-2-7-4-5-11-9(7)8/h1-3,6H,4-5H2
InChI Key
CLXXUGOCVBQNAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/196799-45-8.html
Boiling point
277.6+-29.0 C at 760 mmHg
Melting Point
62-64C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W005801.pdf