Merck
CIAH987EE68A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(5-Bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.06
MDL番号:
bp
465.5C at 760 mmHg
Iupac Name
(6-bromo-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c9-5-1-2-6-7(3-5)11-8(4-12)10-6/h1-3,12H,4H2,(H,10,11)
InChI Key
RXQCVQKHRKONLO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/540516-28-7.html
Boiling point
465.5C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W000761.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)