Merck
CIAH987EE201
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
bp
197.3C at 760 mmHg
Iupac Name
1-tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanone
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h7H,2-5H2,1H3
InChI Key
VNMXIOWPBADSIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/137052-08-5.html
Boiling point
197.3C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-D1226.pdf