Merck
CIAH987EDFC6
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Phenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.27
MDL番号:
bp
424.4 C at 760 mmHg
mp
170-180 C
Iupac Name
5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Inchi Code
1S/C15H12N2O/c18-14-10-16-15(11-6-2-1-3-7-11)12-8-4-5-9-13(12)17-14/h1-9H,10H2,(H,17,18)
InChI Key
IVUAAOBNUNMJQC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/2898-08-0.html
Boiling point
424.4 C at 760 mmHg
Melting Point
170-180 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-D0048.pdf