Merck
CIAH987EDE08
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)hydrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
116.16
MDL番号:
Iupac Name
1-tetrahydro-2H-pyran-4-ylhydrazine
Inchi Code
1S/C5H12N2O/c6-7-5-1-3-8-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2
InChI Key
CMXVPHSHKFQSHM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/116312-69-7.html
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)