Merck
CIAH987EDD2E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(5-Bromobenzo[d]thiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.59
MDL番号:
Iupac Name
(5-bromobenzo[d]thiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7BrN2S.ClH/c9-5-1-2-7-6(3-5)11-8(4-10)12-7;/h1-3H,4,10H2;1H
InChI Key
AZRJEOGMXNTZOF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Salt Data
Hydrochloride
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/2138191-03-2.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0434642.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)