Merck
CIAH987EDC85
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Amino-n-[2-(dimethylamino)ethyl]benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.33
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-N-[2-(dimethylamino)ethyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H17N3O2S/c1-13(2)7-6-12-16(14,15)10-5-3-4-9(11)8-10/h3-5,8,12H,6-7,11H2,1-2H3
InChI Key
YVGOHSSSSROEQY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Oil
Product Link
https://www.chemscene.com/837421-90-6.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0233991.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)