Merck
CIAH987EDA9A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2,6-Dichloropyridine-3,5-dicarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.01
MDL番号:
bp
321.7+-37.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
2,6-dichloro-3,5-pyridinedicarbonitrile
Inchi Code
1S/C7HCl2N3/c8-6-4(2-10)1-5(3-11)7(9)12-6/h1H
InChI Key
JWVLIQKMDXWUFT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/151229-84-4.html
Boiling point
321.7+-37.0 C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0173578.pdf