Merck
CIAH987ED984
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile (Vonoprazan Impurity)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.63
MDL番号:
bp
403.0+-45.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
2-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H6ClFN2/c12-11-7(6-14)5-10(15-11)8-3-1-2-4-9(8)13/h1-5,15H
InChI Key
YTRFYXSOSNPMDK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1240948-72-4.html
Boiling point
403.0+-45.0 C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0164568.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)