Merck
CIAH987ED8E8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Chloro-5-fluoropyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.52
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-fluoropyrazine
Inchi Code
1S/C4H2ClFN2/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H
InChI Key
GQXQZXMCYFHHOO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/959019-05-7.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0159646.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)