Merck
CIAH987ED335
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Methoxy-1-methyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
112.13
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxy-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H8N2O/c1-7-4-3-5(6-7)8-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
NSLWGDABVLNWBH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1350323-86-2.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0132180.pdf