Merck
CIAH987ED302
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2,4-Dibromo-5-methoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.92
MDL番号:
bp
290.8+-35.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
2,4-dibromo-5-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5Br2NO/c1-10-5-3-9-6(8)2-4(5)7/h2-3H,1H3
InChI Key
PVOQZXGAMBTSQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/84539-48-0.html
Boiling point
290.8+-35.0 C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0131832.pdf