Merck
CIAH987ED2EA
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 6-nitronicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.14
MDL番号:
bp
338.8+-27.0 C at 760 mmHg
mp
130-131 C
Iupac Name
methyl 6-nitronicotinate
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c1-13-7(10)5-2-3-6(8-4-5)9(11)12/h2-4H,1H3
InChI Key
PHIAHISRDZCZKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/54973-78-3.html
Boiling point
338.8+-27.0 C at 760 mmHg
Melting Point
130-131 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0131620.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)