Merck
CIAH987ED223
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.13
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H5F4NO2/c1-15-7(14)4-2-5(9)6(13-3-4)8(10,11)12/h2-3H,1H3
InChI Key
XVMWJNLIVAVWME-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/1804053-00-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)