Merck
CIAH987ED06C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Methyl-3H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazole-7-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.14
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazole-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N4O2/c1-3-8-5-4(6(11)12)2-7-10(5)9-3/h2,8-9H,1H2,(H,11,12)
InChI Key
SHZJWSJLZWTEGR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/208772-67-2.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0119435.pdf