Merck
CIAH987ED023
ChemScene LLC (Preferred Partner)
8-Bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[c]azepin-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.1
MDL番号:
Iupac Name
8-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[c]azepin-1-one
Inchi Code
1S/C10H10BrNO/c11-8-4-3-7-2-1-5-12-10(13)9(7)6-8/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,12,13)
InChI Key
OHHJXRYJZFFFSR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/187833-72-3.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0114317.pdf