Merck
CIAH987ECBCB
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 4-(difluoromethyl)pyrimidine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.13
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(difluoromethyl)pyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H6F2N2O2/c1-13-7(12)6-10-3-2-4(11-6)5(8)9/h2-3,5H,1H3
InChI Key
ZHYSCSBYNOJUTN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1355729-56-4.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0102107.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)