Merck
CIAH987ECAC6
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Methyl-2H-indazole-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.18
MDL番号:
bp
342.6+-15.0 C at 760 mmHg
mp
75-77 C
Iupac Name
2-methyl-2H-indazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-11-9(6-12)7-4-2-3-5-8(7)10-11/h2-6H,1H3
InChI Key
SMWLSZQHLMZHHV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C, sealed storage, away from moisture
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/34252-54-5.html
Boiling point
342.6+-15.0 C at 760 mmHg
Melting Point
75-77 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0101167.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)