Merck
CIAH987EC779
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Bromothiophene-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.05
MDL番号:
bp
284.3+-25.0 C at 760 mmHg
mp
No data available
Iupac Name
2-bromo-3-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2BrNS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-2H
InChI Key
GHMDOVNPFWGFSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/56182-43-5.html
Boiling point
284.3+-25.0 C at 760 mmHg
Melting Point
No data available
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0096797.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)