Merck
CIAH987EC109
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(Pyridin-2-ylmethoxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.24
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-pyridinylmethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c15-13(16)10-4-6-12(7-5-10)17-9-11-3-1-2-8-14-11/h1-8H,9H2,(H,15,16)
InChI Key
FONKVXGQOAAQSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/50596-36-6.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0072097.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)