Merck
CIAH987EBFD0
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.15
MDL番号:
bp
193.1C at 760 mmHg
mp
N/A
密度
1.389+-0.06 g/cm3
Iupac Name
2-methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H7F6N/c1-4-6(9(13,14)15)2-5(3-7(4)16)8(10,11)12/h2-3H,16H2,1H3
InChI Key
KWCSYADBUUUTPF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/243128-44-1.html
Boiling point
193.1C at 760 mmHg
Melting Point
N/A
密度
1.389+-0.06 g/cm3
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0063166.pdf