Merck
CIAH987EAC37
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Furo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.13
MDL番号:
bp
353C at 760 mmHg
mp
>320C
Iupac Name
furo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO3/c10-8(11)6-3-5-1-2-9-4-7(5)12-6/h1-4H,(H,10,11)
InChI Key
WMPIDXCJMDIDQY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/112372-15-3.html
Boiling point
353C at 760 mmHg
Melting Point
>320C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0006616.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)