Merck
CIAH987EAB51
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.5]nonane-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.32
MDL番号:
bp
319.4 C at 760 mmHg
mp
N/A
Iupac Name
tert-butyl 2,6-diazaspiro[3.5]nonane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-6-4-5-12(9-14)7-13-8-12/h13H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
KQPABIHNWDOPIY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid-Liquid Mixture
Product Link
https://www.chemscene.com/885272-17-3.html
Boiling point
319.4 C at 760 mmHg
Melting Point
N/A
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0000645.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)