Merck
CV2H2F623D30
ChemDiv, Inc
2-hydroxy-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.21
MDL番号:
Iupac Name
2-hydroxy-4-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c13-9-6-7(3-4-8(9)11(15)16)12-5-1-2-10(12)14/h3-4,6,13H,1-2,5H2,(H,15,16)
InChI Key
YGPRYYXPWYNZBJ-UHFFFAOYSA-N
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemdiv.com/catalog/building-blocks/compound-BB01-1118/