Merck
C12H9813BFD9
Chemcia Scientific, LLC
6-Fluoro-thiazolo[5,4-b]pyridin-2-ylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.18
MDL番号:
Iupac Name
6-fluorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H4FN3S/c7-3-1-4-5(9-2-3)11-6(8)10-4/h1-2H,(H2,8,10)
InChI Key
URUXJEJELHYNSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=18447
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=18447