Merck
C12H774CD7FC
Chemcia Scientific, LLC
3-Chloro-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.62
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO2S/c1-3-2-4(7)5(10-3)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
InChI Key
BVJIMVUEBVROJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9075
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9075