Merck
C12H316CF4F6
Chemcia Scientific, LLC
4-Acetyl-3-hydroxy-benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
Iupac Name
4-acetyl-3-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-6(11)8-3-2-7(5-10)4-9(8)12/h2-4,12H,1H3
InChI Key
VRQHQYFREIIHPA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10287
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10287