Merck
C12H316CF412
Chemcia Scientific, LLC
2,2,2-Trifluoro-N-(4-methyl-pyridin-2-yl)-acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.15
MDL番号:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(4-methyl-2-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7F3N2O/c1-5-2-3-12-6(4-5)13-7(14)8(9,10)11/h2-4H,1H3,(H,12,13,14)
InChI Key
GEZOQJQUJIDVFJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8974
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8974