Merck
C12H316CF0B0
Chemcia Scientific, LLC
6-Methyl-4-oxo-1,4-dihydro-[1,5]naphthyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.24
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 6-methyl-4-oxo-1,4-dihydro[1,5]naphthyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O3/c1-3-17-12(16)8-6-13-9-5-4-7(2)14-10(9)11(8)15/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,13,15)
InChI Key
RWSRIMWHLWJMBH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Grey Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6469
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6469