Merck
C12H316CEFB8
Chemcia Scientific, LLC
8-Fluoro-quinazoline-2,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.17
MDL番号:
Iupac Name
8-fluoro-2,4-quinazolinediamine
Inchi Code
1S/C8H7FN4/c9-5-3-1-2-4-6(5)12-8(11)13-7(4)10/h1-3H,(H4,10,11,12,13)
InChI Key
OMZWXLZTWRYIJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5802
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5802