Merck
C12H316CEC91
Chemcia Scientific, LLC
2-Amino-5-iodo-nicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.02
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-5-iodonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H4IN3/c7-5-1-4(2-8)6(9)10-3-5/h1,3H,(H2,9,10)
InChI Key
NJLCSLOABAUGHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3944
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3944